Busca por Cursos
  • Calendário de cursos
Login
Seu carrinho de compras
  • Seu carrinho de compras está vazio.
Contato
Eletroforese Capilar: Sequenciamento e Análise de Fragmento
Eletroforese Capilar: Sequenciamento e Análise de Fragmento
O Sequenciamento de ácidos nucleicos através de eletroforese capilar é uma técnica extremamente versátil em relação às suas aplicações. Além disso, esta técnica é considerada padrão ouro entre as técnicas moleculares, uma vez que dispomos de ferramentas de bioinformática que permitem avaliar a qualidade e confiabilidade de cada uma das bases que compõem determinada sequência. Dentre as aplicações do sequenciamento por eletroforese capilar podemos destacar:
- Sequenciamento de Genes;
- Descoberta de Sequências/alelos;
- Descoberta de Variantes e Genotipagem;
- Estudos de Transcriptoma;
- Detecção de Patógenos;
- Estudos Evolutivos;
- Etc.
A Análise de Fragmentos utiliza a eletroforese capilar para detecção do tamanho de fragmentos amplificados por PCR, utilizando iniciadores marcados com fluorescência. Esta técnica é usualmente empregada na análise de microssatélites, para os estudos de identificação de marcadores moleculares de doenças, estudos populacionais, determinação de paternidade, genética forense, etc. Além disso, a Análise de Fragmentos também é utilizada em outras aplicações como: AFLP, MLPA, Perda de Heterosigozidade, T-RFLP, Genotipagem de SNPs, entre outras. Estes cursos abordam tais aplicações de forma teórica e prática, utilizando a análise dos resultados, a identificação de solução de problemas e a otimização dos protocolos para que os participantes sejam capazes de implementar tais estudos em seus laboratórios.
CEC CEC WEB Treinamento online
Cursos Oferecidos no Centro de Treinamento Thermo Fisher Scientific
Treinamento online (em tempo real)